Learn More
Metro™ qwikTRAK™ Stationary End Unit Kits
High-density, easy access storage
610.00€ - 1185.00€
Specifica
Altezza (sistema imperiale) 74 in.
Altezza (sistema metrico) 1880 mm
Include 74 in. High stationary posts and connecting hardware
Product Type Stationary End Unit Kit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Materiale Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Materiale Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15976871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
BTEX3
Metro™ MetroMax i™ and Q™ shelving system Polymer 25 lb. 11.4 kg
995.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15966871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
BTES
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ shelving system Stainless Steel 39.6 lb. 18 kg
1185.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
BTEC
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ shelving system Steel 39.6 lb. 18 kg
610.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
BTEK3
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ shelving system Steel 39.6 lb. 18 kg
735.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
QwikTRAK storage systems are designed with a track anchored to the floor which allows easy access to all shelves in an efficient storage space.
  • Stationary end units that are compatible with qwikTRAK storage systems
  • 1880mm (74 in.) high
For storage with Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetrMax Q™, or MetroMax i™ shelf storage systems
Order Info
Order one kit per system. Shelves sold separately.
Specifica
Specifica
74 in.
1880 mm
74 in. High stationary posts and connecting hardware
Stationary End Unit Kit