Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable Accessory, Keyboard Tray
For use with Metro Stainless Steel Worktables
Marca:  Metro™ LTSKB
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.08800kg
Codice prodotto. 15937121
  • 505.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel
  • Fits 48 and 60 in. (122 and 152cm) table lengths
Specifica
Specifica
48 and 60 in. Stainless Steel mobile table
Stainless Steel mobile table