Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Black Phenolic Top and Solid HD Shelf
Safeguard your workers in the laboratory. Metro Stainless Lab Worktable with a solid HD shelf and a stainless top/backsplash provides corrosion-proof performance and stainless steel construction throughout.
1740.00€ - 2135.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for lab |
---|---|
Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 600 lb. |
Capacità portata carico (sistema metrico) | 273 kg |
Larghezza (sistema imperiale) | 30 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 76.2 cm |
Codice del prodotto | Marca | Include | Product Type | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Product Type | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15917091
|
Metro™
LTS30PB |
Solid HD shelf | Stationary Table | 29.75 x 30 x 36 in. (75.5 x 76.2 x 91.4 cm) |
1740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15997091
|
Metro™
LTS36PB |
Solid HD shelf | Stationary Table | 35.75 x 30 x 36 in. (90.8 x 76.2 x 91.4 cm) |
1835.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15977101
|
Metro™
LTS48PB |
Solid HD shelf | Stationary Table | 47.75 x 30 x 36 in. (121.2 x 76.2 x 91.4 cm) |
1970.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15957111
|
Metro™
LTS60PB |
Solid HD shelf | Stationary Table | 59.75 x 30 x 36 in. (151.7 x 76.2 x 91.4 cm) |
2095.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15957121
|
Metro™
LTSM30PB |
Solid HD shelf, adaptor insert | Mobile Table | 29.75 x 30 x 36 in. (74.9 x 76.2 x 91.4 cm) |
1770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15927131
|
Metro™
LTSM36PB |
Solid HD shelf, adaptor insert | Mobile Table | 35.75 x 30 x 35.8 in. (90.8 x 76.2 x 91.1 cm) |
1865.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15907141
|
Metro™
LTSM48PB |
Solid HD shelf, adaptor insert | Mobile Table | 47.75 x 30 x 35.8 in. (121.2 x 76.2 x 91.1 cm) |
2000.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15987141
|
Metro™
LTSM60PB |
Solid HD shelf, adaptor insert | Mobile Table | 59.75 x 30 x 35.8 in. (151.7 x 76.2 x 91.1 cm) |
2135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Easily cleaned smooth surfaces
- Mobile units can be easily moved to clean behind table area
- Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Ideal for lab | |
273 kg | |
76.2 cm |
600 lb. | |
30 in. | |
Stainless Steel |