Learn More
Metro™ Stainless Laboratory Worktable Accessory, Wire Shelf
Codice prodotto. 15927041
Cambia vista
Click to view available options
Finitura:
Epoxy coated
Lunghezza (sistema imperiale):
28.3 in.
40.3 in.
Peso (sistema imperiale):
7.5 lb.
10 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Finitura Lunghezza (sistema imperiale) Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15927041 Epoxy coated 40.3 in. 10 lb. Pezzo
15927031 Epoxy coated 28.3 in. 7.5 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15927041 Supplier Metro™ Supplier No. LT48WE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Expand your workspace in your lab. Metro Stainless Laboratory Worktable shelves come in a choice of stainless steel or epoxy-coated.
  • Shelves mount on three-sided frames with use of clips
  • Load rated for a maximum of 150 lbs.
  • Also compatible with MetroMax i Lab Worktables
Specifications
Product Type Wire Shelf
Finitura Epoxy coated
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ MetroMax i™ and other Stainless Steel worktables
Lunghezza (sistema imperiale) 40.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 102.5 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 150 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 68 kg
Tipo di montaggio 3-Sided Frame
Peso (sistema imperiale) 10 lb.
Peso (sistema metrico) 4.5 kg