Learn More
Metro™ Stem Caster
Click to view available options
:
Load rating: 300 lb.(135kg)
Descrizione
- Rigid
- Polyurethane
- Shippped with donut bumper
Specifica
Specifica
| Product Type | Washable Rigid Steam Caster |
| Descrizione | High Modulus Rubber |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Super Erecta™ mobile posts, offer grease seals and zerk fittings, can withstand high-pressure washings |
| Include | Donut bumper and 30 in. rigid channel |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 300 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 135 kg |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 3.2 cm |
| Materiale | Rubber |