Learn More
Metro™ Stem Caster
Codice prodotto. 15916721
Cambia vista
Click to view available options
Capacità supporto carico (sistema imperiale):
250 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità supporto carico (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15916721 250 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15916721 Fornitore Metro™ N. del fornitore 5MDRGSA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    152.40€ / pezzi 1
    Risparmia 38.60€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 01-03-2027
Used for mobile cart wash applications.
  • Rigid
  • High modulus donut
  • shipped with donut bumper
Specifica
Colore Gray
Dimensioni (L x P x A) 5.625 x 2.5 x 8.25 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Super Erecta™ Products
Include Donut bumper and 14 in. rigid channel
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 250 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 113.3 kg
Materiale High Modulus Rubber
N. di ripiani None
Larghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 3.2 cm