Learn More
Metro™ Standard-Duty Mobile Security Units, Stainless Steel
Codice prodotto. 15997231
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
21.5 in.
27.25 in.
33.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
40.75 in.
52.75 in.
65 in.
Peso (sistema imperiale):
138 lb.
154 lb.
157 lb.
167 lb.
174 lb.
193 lb.
195 lb.
215 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15997231 27.25 in. 65 in. 195 lb. Pezzo
15977231 27.25 in. 40.75 in. 154 lb. Pezzo
15987231 27.25 in. 52.75 in. 174 lb. Pezzo
15957231 21.5 in. 40.75 in. 138 lb. Pezzo
15967231 21.5 in. 52.75 in. 157 lb. Pezzo
15907241 33.5 in. 40.75 in. 167 lb. Pezzo
15917241 33.5 in. 52.75 in. 193 lb. Pezzo
15927241 33.5 in. 65 in. 215 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15997231 Fornitore Metro™ N. del fornitore SEC56SSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3870.00€
    3412.59€ / pezzi 1
    Risparmia 457.41€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Standard-duty mobile security units provide protection of valuable materials and sensitive items from loss or pilferage. Available in a sleek, easy-to-clean stainless steel finish.
  • Mobile security units provide protection for valuables and sensitive materials from loss or pilferage.
  • Type 304 Stainless provides superior corrosion resistance.
  • Heavy gauge open wire construction keeps contents visible at all times, making it easy to check inventory.
  • Choice of casters to match requirements.
  • Patented, ergonomic, 1/4-turn door handle.
  • Double doors open 270° and can be secured along the sides of the unit.
  • Fixed top and bottom Super Erecta shelves.
  • Optional intermediate shelves can be postitioned in 1 in. increments along entire height of post.
Order Info
Shipped knocked down; assemble easily. Super Adjustable/Super Erecta™ intermediate shelves and casters sold separately.
Specifica
Product Type Mobile Security Cart
Capacità (sistema metrico) 89 kg
Colore Silver
Dimensioni (L x P x A) 65 x 27.25 x 62 in.
Altezza (sistema imperiale) 62 in.
Altezza (sistema metrico) 157.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 65 in.
Lunghezza (sistema metrico) 165.1 cm
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 2
Peso (sistema metrico) 89 kg
Peso (sistema imperiale) 195 lb.
Larghezza (sistema imperiale) 27.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 69.2 cm