Learn More
Metro™ Starsys™ Overhead Storage Unit
With Microban™ antimicrobial protection to inhibit growth of stains and odour-causing bacteria
1455.00€ - 3365.00€
Specifica
Product Type | Overhead Storage Unit |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 29.5 in. |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15917271
|
Metro™
SXRSOH27P2N |
21.5 in. | No door |
1455.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15907271
|
Metro™
SXRSOH27P2C |
21.5 in. | Door with view |
2085.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15987241
|
Metro™
SXRDOH27P2C |
41.3 in. | Doors with view, double width, solid shelves |
3275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15927271
|
Metro™
SXRSOH27P2S |
21.5 in. | Solid/no view door |
1790.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15997241
|
Metro™
SXRDOH27P2N |
41.3 in. | Double-wide wall overhead shell (No doors) 75cm (29.5 in.) height, 1 Back filler kit (2 Self-adhesive strips) |
1940.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15917251
|
Metro™
SXRDOH27W2C |
41.3 in. | Double-wide wall overhead shell, 75cm (29.5 in.) height, 1 Back filler kit (2 Self-adhesive strips), 2 double-wide chrome wire shelves, Center-Closing 225° clear acrylic locking door set (Keylock/2 keys), Taupe door pulls |
3365.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15907251
|
Metro™
SXRDOH27P2S |
41.3 in. | Solid/no view doors, double width |
2715.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Built on same widths as Starsys base units utilizing very similar construction
- Insures that wall cabinets align with lower product configuration in application
- All overhead cabinets include corrugated polymer inner panels in their assembly as well as clean-design back panel, molded with cosmetic side facing inside of cabinet, creating much cleaner appearance - especially when used without doors or in conjunction with clear door
- Necessary wall mount rails/hardware are included with each wall cabinet
- Microban™ antimicrobial protection inhibits growth of stain and odor-causing bacteria on Starsys, keeping surface areas "cleaner between cleanings"
Specifica
Overhead Storage Unit | |
29.5 in. |