Learn More
Metro™ Storage Basket for SmartWall G3, Super Erecta Shelves
Codice prodotto. 15966931
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SmartWall G3™, Super Erecta™ shelves
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15966931 SmartWall G3™, Super Erecta™ shelves Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15966931 Fornitore Metro™ N. del fornitore H210C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.70€
    41.62€ / pezzi 1
    Risparmia 10.08€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 12-03-2027
Accessory for SmartWall G3, Super Erecta Shelves
  • Attaches to hangar rail or shelves
  • Size (W x L x H): 44 x 19 x 12.7cm (17.03 x 7.5 x 5 in.)
Specifica
Product Type Storage Basket
Materiale Chrome
Dimensioni (L x P x A) 7.5 x 17.03 x 5 in. (19 x 44 x 12.7 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) SmartWall G3™, Super Erecta™ shelves
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Larghezza (sistema imperiale) 17.03 in.
Larghezza (sistema metrico) 44 cm