Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, 8in. Shelf Dividers
Codice prodotto. 15986901
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15986901 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15986901 Fornitore Metro™ N. del fornitore DD18S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.90€
    52.59€ / pezzi 1
    Risparmia 10.31€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Metro™ Super Erecta™ shelving
Dividers can also attach to the bottom of shelves. Available in Chrome or Type 304 Stainless Steel. Other sizes available.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™ shelving
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 20.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema metrico) 45.7 cm
Materiale Stainless Steel