Learn More
Metro™ Super Erecta™ Cart Handle
Codice prodotto. 15976931
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15976931 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15976931 Fornitore Metro™ N. del fornitore H5S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    104.91€ / pezzi 1
    Risparmia 15.09€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 03-03-2027
For customizing Super Erecta carts
  • One piece
  • Stainless steel
  • 24 in. (61cm)
Specifica
Product Type Cart Handle
Da utilizzare con (applicazione) Damp environments like freezers, walk in coolers, laundry rooms and dishwashing stations
Da utilizzare con (apparecchiatura) Super Erecta Carts, Shelves and Casters
Altezza (sistema imperiale) 34.5 in.
Altezza (sistema metrico) 87.63 cm
Materiale Stainless Steel
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 60.96 cm