Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelves, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Codice prodotto. 15916651
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
24 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15916651 24 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15916651 Fornitore Metro™ N. del fornitore 2424NFS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    331.61€ / pezzi 1
    Risparmia 44.39€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 02-04-2027
For use with Metro™ Super Erecta™ shelving system
  • All-stainless construction
Order aluminum split sleeves with stainless C-rings for corrosive, high-temperature autoclave or cart washing applications (Fisher P/N 13-450-953).
Specifica
Materiale Stainless Steel
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P) 24 x 24 in. (61 x 61 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™ shelving system
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Lunghezza (sistema metrico) 61 cm
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm