Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Codice prodotto. 15966651
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) unitSize
15966651 24 in. 30 in. Pezzo
15976571 14 in. 42 in. Pezzo
15946591 18 in. 30 in. Pezzo
15936581 14 in. 60 in. Pezzo
15926601 18 in. 42 in. Pezzo
15916611 18 in. 60 in. Pezzo
15976611 21 in. 24 in. Pezzo
15916631 21 in. 42 in. Pezzo
15966631 21 in. 48 in. Pezzo
15966661 24 in. 42 in. Pezzo
15986571 14 in. 48 in. Pezzo
15996561 14 in. 30 in. Pezzo
15966671 24 in. 60 in. Pezzo
15916661 24 in. 36 in. Pezzo
15926621 21 in. 30 in. Pezzo
15986561 14 in. 24 in. Pezzo
15936571 14 in. 36 in. Pezzo
15986591 18 in. 36 in. Pezzo
15956601 18 in. 48 in. Pezzo
15996661 24 in. 48 in. Pezzo
15906591 18 in. 24 in. Pezzo
15976621 21 in. 36 in. Pezzo
15946641 21 in. 60 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15966651 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 2430NFS
Spedizione stimata: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Keep autoclave equipment neat and in place. Metro Super Erecta™ Solid Shelf is perfect for autoclave and cart washing applications.
  • All-stainless construction
  • Order aluminum split sleeves with stainless C-rings for corrosive, high-temperature autoclave or cart washing applications (13-450-953)
Spécification
Product Type Solid Shelf
Colore Silver
Materiale Stainless Steel
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P) 30 x 24 in. (76 x 61 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro Super Erecta Shelving System
Lunghezza (sistema imperiale) 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 76 cm
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.