Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelving Accessory, Shelf Divider
Codice prodotto. 15996901
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
14 in.
24 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15996901 24 in. Pezzo
15976901 14 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15996901 Fornitore Metro™ N. del fornitore DD24FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.25€
    67.11€ / pezzi 1
    Risparmia 13.14€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 05-03-2027
Shelf dividers help with organization.
  • Stainless steel
  • 8 in. high
  • Attach with spring clips (included)
Specifica
Product Type Shelf Divider for Wire Shelves
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™ shelving
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 20.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Materiale Stainless Steel