Learn More
Metro™ Super Erecta™ Swedged Posts
Codice prodotto. 15996691
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
33 in.
54 in.
63 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
33 in.
54 in.
63 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15996691 33 in. 33 in. Pezzo
15946711 54 in. 54 in. Pezzo
15976741 63 in. 63 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15996691 Fornitore Metro™ N. del fornitore 33UPSSW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.85€
    51.18€ / pezzi 1
    Risparmia 12.67€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 19-03-2027
For cart-washable and autoclave applications.
  • Each Type 304 Stainless Steel post has an aluminum cap swedged into the top
  • For use with standard stem casters
Specifica
Product Type Mobile Shelving Post
Da utilizzare con (applicazione) Autoclavable and Cart Washable Applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™ stem casters
Altezza (sistema imperiale) 33 in.
Altezza (sistema metrico) 83.82 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 87.5 cm
Materiale Stainless Steel