Learn More
Metro™ Super Erecta™ Top Track Stationary Intermediate Unit Kits
High-density, easy access storage
520.00€ - 850.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ storage system |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 86 in. |
Altezza (sistema metrico) | 2185 mm |
Include | Posts, casters/channel caster, donut bumpers and roller bearing assemblies, hardware, split sleeves |
Product Type | Stationary Intermediate Unit Kit |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Larghezza (sistema imperiale) ripiano | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Larghezza (sistema imperiale) ripiano | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15937281
|
Metro™
TTA18S |
Stainless Steel | 18 in. | None |
815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15967281
|
Metro™
TTA21S |
Stainless Steel | 21 in. | None |
835.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15997281
|
Metro™
TTA24S |
Stainless Steel | 24 in. | None |
850.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15917281
|
Metro™
TTA18C |
Steel | 18 in. | Chrome |
520.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15947281
|
Metro™
TTA21C |
Steel | 21 in. | Chrome |
530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15977281
|
Metro™
TTA24C |
Steel | 24 in. | Chrome |
545.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15927281
|
Metro™
TTA18K3 |
Steel | 18 in. | Metroseal 3 with Microban™ |
535.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15957281
|
Metro™
TTA21K3 |
Steel | 21 in. | Metroseal 3 with Microban™ |
550.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15987281
|
Metro™
TTA24K3 |
Steel | 24 in. | Metroseal 3 with Microban™ |
560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Top-Track storage systems increase storage capacity and ease of access with overhead guide tracks. This design allows for open aisles eliminating hard to reach spaces, an interchangeable/modular storage system and easier cleaning.
- Stationary intermediate unit helps organize Super Erecta, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ Top-Track storage systems
- 2185mm (86 in.) high posts
MetroSeal 3 Finish is a multi-layer corrosion resistant finish consisting of a proprietary cross linked thermoset epoxy enhanced with Microban antimicrobial protection over a zinc chromate coating. Metroseal 3 with Microban provides protection from bacteria, mold, mildew, and fungi build-up that may cause odor, stains, and product degradation, while displaying excellent abrasion, gouge, and chemical resistance properties.
Order Info
Shelves are ordered separately
Specifica
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ storage system | |
2185 mm | |
Stationary Intermediate Unit Kit |
86 in. | |
Posts, casters/channel caster, donut bumpers and roller bearing assemblies, hardware, split sleeves |