Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge, Stackable
Codice prodotto. 15936961
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
18 in.
24 in.
30 in.
36 in.
60 in.
Materiale:
Chrome
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Materiale unitSize
15936961 36 in. Stainless Steel Pezzo
15906961 30 in. Chrome Pezzo
15916971 60 in. Stainless Steel Pezzo
15976951 24 in. Stainless Steel Pezzo
15926951 18 in. Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15936961 Fornitore Metro™ N. del fornitore L36N4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.80€
    91.08€ / pezzi 1
    Risparmia dietro preventivo
    -36.35% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shelf ledges snap onto shelves and posts for a secure fit without tools to create taller, stackable ledges.
  • 4 in. high (10 cm)
  • Choice of plated or stainless steel finish
Order Info
Posts and shelves sold separately.
Specifica
Product Type Stackable Ledge for Wire Shelving
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro Super Erecta Wire Shelving
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 36 in.
Larghezza (sistema metrico) 91.4 cm