Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Three-Sided Double Snake Frame
Codice prodotto. 15937241
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
36 x 24 in. (91.4 x 61 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15937241 36 x 24 in. (91.4 x 61 cm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15937241 Fornitore Metro™ N. del fornitore SF53N3C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.70€
    71.35€ / pezzi 1
    Risparmia 17.35€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 19-03-2027
Sturdy, square snake frame provides additional support or access to floor.
  • May also be used to support end or side panels along with other accessories.
  • Additional sizes available.
  • Plated finish.
Specifica
Product Type Snake Frame
Dimensioni (L x P) 36 x 24 in. (91.4 x 61 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 cm
Peso (sistema imperiale) 7.5 lb.
Peso (sistema metrico) 3.4 kg
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm