Learn More
Metro™ Super Erectra™ Wire Shelf Cart
Codice prodotto. 15917231
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
408 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
15917231 408 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15917231 Fornitore Metro™ N. del fornitore N336EC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00€
    575.26€ / pezzi 1
    Risparmia 144.74€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Includes
Four shelves, posts, plastic split sleeves, donut bumpers, and two swivel/two brake polyurethane casters
Easy-to-assemble lab cart holds up to 408 kg.
  • Four-shelf cart with chrome wire shelves and plated posts.
  • Open wire surfaces minimize accumulation of dust and allow air circulation and greater visibility.
  • Two swivel and two brake polyurethane stem casters, each nonmarking and with donut bumpers.
  • Posts have rolled, circular grooves at 2.5 cm intervals along entire height.
  • Patented tapered split sleeve snaps around posts; tapered opening in shelf corner slides over sleeve providing a positive lock
  • SightSelect post design provides visual guide for positioning and adjusting shelves.
Specifica
Product Type Mobile Cart
Capacità (sistema metrico) 408 kg
Colore Silver
Dimensioni (L x P x A) 36 x 18 x 69 in. (91.4 x 45.7 x 175 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Transport
Altezza (sistema imperiale) 69 in.
Altezza (sistema metrico) 175 cm
Include Four 91 L x 46cm Chrome wire shelves, SightSelect™ four 160cm Chrome-plated posts, plastic split sleeves, donut bumpers and 5 in. two swivel and two brake polyurethane stem casters
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 899.48 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 408 kg
Materiale Steel (18 ga.)
N. di ripiani 4
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema metrico) 45.7 cm