Learn More
Metro™ Wire Shelving Accessory, Label Holders
Codice prodotto. 15906791
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione dell'etichetta (sistema metrico):
139.5 x 3.2 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione dell'etichetta (sistema metrico) unitSize
15906791 139.5 x 3.2 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15906791 Fornitore Metro™ N. del fornitore 9990SL5
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ wire shelving, cantilever shelves
  • Three styles to choose from: solid gray flat-mount, clear flat-mount or solid gray slant-mount
  • Holds most commercial 32mm (1.25 in.) labels
  • Clear holders allow colored labels to show through
  • Use only 3 in. size with cantilever shelves
Specifica
Colore Gray
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ wire shelving, cantilever shelves
Dimensione dell'etichetta (sistema imperiale) 55 x 1.25 in.
Dimensione dell'etichetta (sistema metrico) 139.5 x 3.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) ripiano 60 in.
Lunghezza (sistema metrico) ripiano 152 cm
Stile Slanted
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -18 to 120.2°F
Temperature Range (Metric) -28 to 49°C
Materiale Plastic