Learn More
Metro™ MetroMax™ iQ Polymer Shelving Accessory, Shelf Ledge, Stackable
2 in. ledges provide a secure lip to secure items during transport or to meet seismic or other safety requirements
28.90€ - 30.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ MetroMax i™ and Q™ shelving |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Altezza (sistema metrico) | 5 cm |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15907221
|
Metro™
MXLS24-2S |
24 in. | 61 cm |
30.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15997211
|
Metro™
MXLS18-2S |
18 in. | 45.7 cm |
28.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Easily attach with no tools to MetroMax i solid or open grid shelves. Other sizes and styles available.
- Snap on and off quickly
- Easily stacked to contain larger items
- Corrosion proof
- Ships assembled
Specifica
Metro™ MetroMax i™ and Q™ shelving | |
2 in. | |
5 cm | |
Stainless Steel |