Specifica
| Materiale o nome chimico | Metronidazole |
| Colore | White |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 171.2 |
| Percent Purity | 0.9932 |
| Grado | Not Available |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Metronidazole
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Metronidazole