missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Metronidazole, Antiparasitic and Antibacterial Compound, Solid, 25 g

Codice prodotto. 32111464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32111464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32111464 Fornitore Abcam N. del fornitore ab14121825g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Nitroimidazole compound with antiparasitic and antibacterial activity and >99% purity.

  • Molecular weight: 171.15 Da
  • Purity: >99%
  • Description: Nitroimidazole compound with antiparasitic and antibacterial activity; active in vivo
  • Composition: 100% Metronidazole

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Specifica

Content And Storage Store at 4°C.
Forma Solid
Shipping Condition Ambient
Target Molecule Metronidazole
Quantità 25 g
Da utilizzare con (applicazione) Antiparasitic, Antibacterial
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.