Learn More
Metronidazole Beta-D-Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30478508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478508 1 mg 1mg
30476517 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30478508 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3388901MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100495-98-5
Formula molecolare C12 H17 N3 O9
Molecular Weight (g/mol) 347.28
Sinonimo Metronidazole-β-D-Glucuronide
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]oxane-2-carboxylic acid
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Metronidazole beta-D-Glucuronide
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H17N3O9/c1-5-13-4-6(15(21)22)14(5)2-3-23-12-9(18)7(16)8(17)10(24-12)11(19)20/h4,7-10,12,16-18H,2-3H2,1H3,(H,19,20)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Peso formulazione 347.0965