Learn More
Metronidazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448448
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448448 10 g 10g
16430878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16448448 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0318
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Metronidazole is an orally active nitroimidazole antibiotic, can be used to research anaerobic infections. Metronidazole can cross blood brain barrier and results inflammation and skeletal muscle contraction under long-term application.
Metronidazole is an orally active nitroimidazole antibiotic, can be used to research anaerobic infections. Metronidazole can cross blood brain barrier and results inflammation and skeletal muscle contraction under long-term application.
Specifica
Materiale o nome chimico Metronidazole
Forma fisica Powder
CAS 443-48-1
Colore White
Quantità 10 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H9N3O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 35 mg/mL (204.50 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 16.67 mg/mL (97.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCN1C([N+]([O-])=O)=CN=C1C
Molecular Weight (g/mol) 171.15
Peso formulazione 171.15
Percent Purity 98.93%
Grado Research
Research purposes only