Learn More
Metronidazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Metronidazole |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3 |
| Peso formulazione | 171.0644 |
| Percent Purity | >95% |