Learn More
Mettler Toledo™ Portaelettrodi uPlace™ per misuratori SevenCompact™
Codice prodotto. 11384203
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SevenCompact S220 pH/Ion Meter and S230 Conductivity Meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11384203 SevenCompact S220 pH/Ion Meter and S230 Conductivity Meter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11384203 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30019823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    268.00€ / pezzi 1
    Risparmia 41.00€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per il misuratore di ioni/pH SevenCompact S220 e il conduttimetro S230.
  • Il portaelettrodo uPlace e il suo movimento perfettamente verticale consentono di portare l'elettrodo nella posizione più adatta per il campione
  • Ciò velocizza le misurazioni e riduce il rischio che il contenitore dei campioni si ribalti o danneggi il sensore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Portaelettrodo uPlace
Da utilizzare con (applicazione) Il portaelettrodo uPlace e il suo movimento perfettamente verticale consentono di portare l'elettrodo nella posizione più adatta per il campione
Da utilizzare con (apparecchiatura) SevenCompact S220 pH/Ion Meter and S230 Conductivity Meter