Descrizione
- 09-313-151D: 250mL glass beakers for attachment directly to titration stand (set of 10)
- 09-313-151Q: 80mL glass beakers (set of 20)
Specifica
Specifica
| Tipo | 100 mL Glass Titration Vessel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Titration |
| Materiale | Vetro |
| Quantità | 20 Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 80 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Titrator |