Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni tampone: Redox
Codice prodotto. 10494071
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Redox Buffer; UH = 427mV
Redox Buffer; UH/pH: 0.1
Tampone Redox; UH = 427 mV
Imballaggio:
6 x 250 mL
6 x 30 mL Bottle
Bottiglia da 250 ml
Dimensione della confezione:
1500mL
180mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Imballaggio Dimensione della confezione
10494071 Tampone Redox; UH = 427 mV Bottiglia da 250 ml 250mL
12661306 Redox Buffer; UH = 427mV 6 x 250 mL 1500mL
10246082 Redox Buffer; UH/pH: 0.1 6 x 30 mL Bottle 180mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10494071 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51350060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    41.00€ / 250mL
    Risparmia 6.00€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Soluzioni di conservazione e riempimento per elettrodi Redox.
Includes a quality inspection certificate which guarantees the stated values and traceability.
Certifications
Tracciabile NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Imballaggio Bottiglia da 250 ml
Certificato di analisi Certificato di controllo qualità
Resistività 220 mV
Colore Trasparente, giallo
pH 7
Punti di ebollizione ∽100 °C
Informazioni di solubilità Completely Miscible in Water
Tipo Tampone Redox; UH = 427 mV