Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni tampone: pH standard
Codice prodotto. 10643131
Cambia vista
Click to view available options
pH:
4
4.006
7
10.012
Dimensione della confezione:
250mL
600mL
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. pH Dimensione della confezione
10643131 10.012 250mL
12699235 4.006 250mL
12723161 7 600mL
12127800 4 Pezzo
12663516 4 600mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10643131 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51350058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    29.24€ / 250mL
    Risparmia 4.76€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Soluzioni di conservazione e riempimento per elettrodi pH
  • Completely miscible
  • Comes with Quality inspection certificate
  • NIST traceable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione ∽100 °C
Colore Trasparente
pH 10.012
Tipo di soluzione Tampone per pH
Imballaggio Bottiglia da 250 ml
Include Certificato di controllo qualità
Informazioni di solubilità Completely Miscible in Water