Learn More
Soluzioni di conducibilità
Code produit 10166380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Conducibilità:
12.88 mS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Conditionnement:
600mL
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Conducibilità Conditionnement
10166380 20 mL 1413 μS/cm 600mL
10528632 20 mL 12.88 mS/cm 600mL
15574843 20 mL 84 μS/cm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10166380 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51302049
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Afficher toutes les promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
Recommended NIST traceable solutions for calibrating or verifying METTLER TOLEDO conductivity electrodes.
  • For daily verification: to monitor health of electrode and ensure measurement accuracy
  • For initial calibration of nominal cell constant electrodes
  • Be sure to screw cap tightly immediately after use (sachets minimize the chance of error due to environmental interaction)
  • Conductivity standards subject to change values when exposed to environment; water evaporation raises conductivity values
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Potassium Chloride Solution
Imballaggio Sacchetto - 1413 μS/cm
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Tracciabilità a NIST Yes
Conducibilità 1413 μS/cm
Formula molecolare KCl
Colore Blue/White
pH Approx. 6
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conductivity Electrodes
Tipo di soluzione Conductivity Standard
Tipo Soluzioni di conducibilità Mettler Toledo
Industry Type Calibration of Conductivity Meter
Quantità 20 mL
Grado Certified