Learn More
Soluzioni di conducibilità
Codice prodotto. 10528632
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Conducibilità:
12.88 mS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Dimensione della confezione:
600mL
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Conducibilità Dimensione della confezione
10528632 20 mL 12.88 mS/cm 600mL
10166380 20 mL 1413 μS/cm 600mL
15574843 20 mL 84 μS/cm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10528632 Fornitore Mettler Toledo Online N. del fornitore 51302050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.45€
    72.00€ / 600mL
    Risparmia 15.45€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Recommended NIST traceable solutions for calibrating or verifying METTLER TOLEDO conductivity electrodes.
  • For daily verification: to monitor health of electrode and ensure measurement accuracy
  • For initial calibration of nominal cell constant electrodes
  • Be sure to screw cap tightly immediately after use (sachets minimize the chance of error due to environmental interaction)
  • Conductivity standards subject to change values when exposed to environment; water evaporation raises conductivity values
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Chloride Solution
Imballaggio Sacchetto -12.88 mS/cm
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Tracciabilità a NIST Yes
Conducibilità 12.88 mS/cm
Formula molecolare KCl
Colore Green/White
pH Approx. 6
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conductivity Electrodes
Tipo di soluzione Conductivity Standard
Tipo Soluzioni di conducibilità Mettler Toledo
Industry Type Calibration of Conductivity Meter
Quantità 20 mL
Grado Laboratory