Learn More
Mettler Toledo™ DL12K Buret Tubing for Mettler Toledo Titrators
Codice prodotto. 10773212 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Suction Tube
Lunghezza (sistema imperiale):
32.62 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10773212 Suction Tube 32.62 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10773212 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 00025688
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For use with Mettler Toledo titrators.
Use the 09-313-151J suction tube and 09-313-151H dispensing tubing with siphon tip as spares for DV1000 Series Burettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Suction Tube
Lunghezza (sistema imperiale) 32.62 in.
Lunghezza (sistema metrico) 830 mm