Learn More
Mettler Toledo™ Elettrodi pH e pH/ATC combinati serie Economy
Descrizione
- pH: 0 to 14
- Temperature Range: 0° to 80°C (excl. LE427, 0° to 50°C)
- Maintenance-free gel electrolyte (LE407, LE427, LE438)
- Refillable electrolyte (LE409, LE420)
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Giunzione | Ceramica |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | pH Combination Electrode |
| Tipo di soluzione di riempimento | 3mol/L KCl |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misurazioni rapide e precise per un’ampia gamma di tipi di campioni e soluzioni impure |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratore di pH |
| Riferimento interno | ARGENTHAL |
| Vedi altri risultati |