Descrizione
- Soluzione acquosa contenente componenti inorganici e organici
- Fornita in flaconi da 25 ml (0.9 oz)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.9 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Concentrazione | 1 mol/L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | DX Series ISE Half Cell |
| Tipo di soluzione di riempimento | 1M KCl; 25 mL |