Learn More
Mettler Toledo™ Elettroliti per elettrodi di riferimento
Codice prodotto. 10149800
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
6 x 250 mL
Tipo:
FRISCOLYT-B
Dimensione della confezione:
1500mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo Dimensione della confezione
10149800 250 mL FRISCOLYT-B 250mL
12681306 6 x 250 mL FRISCOLYT-B 1500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10149800 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51350076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.95€
    28.00€ / 250mL
    Risparmia 2.95€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per misurazioni ionoselettive
  • Electrolyte solution
  • Contains ions, atoms or molecules that have lost or gained electrons, and is electrically conductive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo FRISCOLYT-B
Quantità 250 mL