Learn More
Mettler Toledo™ Elettroliti per elettrodi di riferimento
Descrizione
- Electrolyte solution
- Contains ions, atoms or molecules that have lost or gained electrons, and is electrically conductive
Specifica
Specifica
| Descrizione | Electrolyte FRISCOLYT-B, 6 x 250mL |
| Tipo | FRISCOLYT-B |
| Imballaggio | 6x 250 mL |
| Quantità | 6 x 250 mL |