Learn More
Mettler Toledo™ Accessories for FiveEasy Meters
Codice prodotto. 10493445 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FiveEasy meters
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10493445 FiveEasy meters Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10493445 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51302950
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with FiveEasy meters.
Per l'uso con pHmetri FiveEasy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adattatore di corrente
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz
Da utilizzare con (applicazione) pH
Frequenza 50/60 Hz
Include 5 connettori FiveEasy™
Tensione 100/240 V
Da utilizzare con (apparecchiatura) FiveEasy meters