Learn More
Mettler Toledo™ G20 100mL Plastic Beakers for Titration Stand Kit
Codice prodotto. 11323070 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico)
11323070 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11323070 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51109388
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Plastic beakers for G20 titration stand kit.
For use with G20 titration stand kit
  • 100mL
  • Plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Beaker
Volume (sistema metrico) 100 mL