Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Dairy pH Electrode
Codice prodotto. 11987831
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
S7
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
11987831 S7 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11987831 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 59904591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    391.30€ / pezzi 1
    Risparmia 69.70€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
A pH electrode featuring a triple ceramic junction, designed for protein containing samples such as dairy products, milk and cream.
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence and SevenCompact meters as well as other brands. Connection cables may be required.
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • Milk and cream
  • Protein containing samples
  • Emulsion
Accessories & Care
  • Triple ceramic junction
  • A41 membrane glass
  • Refillable FRISCOLYT-B™ (51343185): Keep probe filled with electrolyte for accurate results
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione pH electrode InLab Dairy
Tipi di connettore S7
Giunzione Triple/Ceramic
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 12
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Combination Electrode
Tipo di soluzione di riempimento FRISCOLYT-B
Da utilizzare con (applicazione) Used to puncture soft media or in aqueous samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) S7 to BNC (30281915)
Riferimento interno ARGENTHAL
Membrana A41 Glass
Modello InLab™ Dairy
Requisiti di stoccaggio 3mol/L KCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa 0°F to 212°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm