Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Benchtop Probes
Codice prodotto. 10625905 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Costante di cella:
0.06 cm-1 nominal
0.105 cm-1 certified
0.1 cm-1
0.53 cm-1
0.56 cm-1
0.57 cm-1 nominal
0.57 cm-1
1.0 cm-1 nominal
1 cm-1
Intervalli di misurazione:
Da 0.001 a 500 μS/cm
Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Da 0.01 a 1000 μS/cm
Da 0.01 a 1000 mS/cm
Da 0.01 a 500 μS/cm
Da 0.1 a 500 μS/cm
Da 10 a 100 μS/cm
Da 10 a 112 mS/cm
Modello:
InLab 710
InLab 720
InLab 731
InLab 731-2m
InLab 731-2m-ISM
InLab 731-ISM
InLab 741
InLab 741-ISM
InLab 751-4mm
InLab 752-6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Costante di cella Intervalli di misurazione Modello unitSize
10625905 0.57 cm-1 nominal Da 0.01 a 1000 mS/cm InLab 731 Pezzo
11917791 0.57 cm-1 Da 0.01 a 1000 mS/cm InLab 731-2m Pezzo
10421435 0.1 cm-1 Da 0.001 a 500 μS/cm-1 InLab 741 Pezzo
11334213 1 cm-1 Da 10 a 100 μS/cm InLab 751-4mm Pezzo
11344213 1.0 cm-1 nominal Da 10 a 112 mS/cm InLab 752-6 mm Pezzo
10723281 0.56 cm-1 Da 0.01 a 500 μS/cm InLab 710 Pezzo
10508062 0.06 cm-1 nominal Da 0.1 a 500 μS/cm InLab 720 Pezzo
11334223 0.53 cm-1 Da 0.01 a 1000 mS/cm InLab 731-ISM Pezzo
11344223 0.53 cm-1 Da 0.01 a 1000 μS/cm InLab 731-2m-ISM Pezzo
11354223 0.105 cm-1 certified Da 0.001 a 500 μS/cm InLab 741-ISM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10625905 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 51344020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A selection of conductivity probes suitable for all applications.
Sonde di conducibilità
  • Inlab™ con diametro 120 L x 12 mm
  • Con connessioni Mini-DIN e cavi da 3 piedi (1 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Costante di cella 0.57 cm-1 nominal
Tipi di connettore Mini-DIN
Tipo di cellula 4 graphite poles
Da utilizzare con (applicazione) General conductivity measurements
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore S30 e S70
Tipi di sensore Integrated Temperature Sensor
Descrizione Cond probe InLab 731
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 47.22 in.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m
Materiale Resina epossidica/grafite
Intervalli di misurazione Da 0.01 a 1000 mS/cm
Sonda Conducibilità
Modello InLab 731
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.