Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Benchtop Probes
Codice prodotto. 11334223
Cambia vista
Click to view available options
Costante di cella:
0.06 cm-1 nominal
0.105 cm-1 certified
0.1 cm-1
0.53 cm-1
0.56 cm-1
0.57 cm-1 nominal
0.57 cm-1
1.0 cm-1 nominal
1 cm-1
Intervalli di misurazione:
Da 0.001 a 500 μS/cm
Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Da 0.01 a 1000 μS/cm
Da 0.01 a 1000 mS/cm
Da 0.01 a 500 μS/cm
Da 0.1 a 500 μS/cm
Da 10 a 100 μS/cm
Da 10 a 112 mS/cm
Modello:
InLab 710
InLab 720
InLab 731
InLab 731-2m
InLab 731-2m-ISM
InLab 731-ISM
InLab 741
InLab 741-ISM
InLab 751-4mm
InLab 752-6 mm
Unit Size:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Costante di cella Intervalli di misurazione Modello Unit Size
11334223 0.53 cm-1 Da 0.01 a 1000 mS/cm InLab 731-ISM Pezzo
11917791 0.57 cm-1 Da 0.01 a 1000 mS/cm InLab 731-2m Pezzo
10421435 0.1 cm-1 Da 0.001 a 500 μS/cm-1 InLab 741 Pezzo
11334213 1 cm-1 Da 10 a 100 μS/cm InLab 751-4mm Pezzo
11344213 1.0 cm-1 nominal Da 10 a 112 mS/cm InLab 752-6 mm Pezzo
10723281 0.56 cm-1 Da 0.01 a 500 μS/cm InLab 710 Pezzo
10508062 0.06 cm-1 nominal Da 0.1 a 500 μS/cm InLab 720 Pezzo
10625905 0.57 cm-1 nominal Da 0.01 a 1000 mS/cm InLab 731 Pezzo
11344223 0.53 cm-1 Da 0.01 a 1000 μS/cm InLab 731-2m-ISM Pezzo
11354223 0.105 cm-1 certified Da 0.001 a 500 μS/cm InLab 741-ISM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11334223 Supplier METTLER TOLEDO™ Supplier No. 30014092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00€
    630.00€ / pezzi 1
    Risparmia 82.00€
    11% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
A selection of conductivity probes suitable for all applications.
Caratteristiche e vantaggi
  • Stelo in acciaio inox o resina epossidica
  • Sonda termica
  • Ampio intervallo di misura
  • Misurazione in acqua ultrapura con cella di flusso in vetro Mettler Toledo
Compensazione automatica della temperatura nel campo della misura della conducibilità
La conduttanza di una soluzione aumenta con l'aumentare della temperatura. Questo effetto deve essere compensato in tutte le determinazioni della conducibilità. A tale scopo, è possibile utilizzare celle di conducibilità con sensori di temperatura integrati. La maggior parte delle misure della conducibilità ha come riferimento una temperatura di 20 ° o 25 °C. Con i misuratori Mettler Toledo, è possibile effettuare automaticamente questa compensazione. Tutte le celle di conducibilità della gamma InLab sono state progettate per l'uso in applicazioni di laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Costante di cella 0.53 cm-1
Tipi di connettore Mini-Din, ISM
Da utilizzare con (applicazione) General conductivity measurements
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di conducibilità S230 SevenCompact
Tipi di sensore Integrated Temperature Sensor
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0° a 100 °C
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 47.22 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m
Materiale Resina epossidica/grafite
Intervalli di misurazione Da 0.01 a 1000 mS/cm
Sonda Conducibilità
Sensore di temperatura NTC 30 kiloOhm
Modello InLab 731-ISM