Descrizione
Mettler Toledo offre un'ampia gamma di celle di conducibilità per soddisfare qualsiasi applicazione di laboratorio. Le celle sono pronte per l'uso e sono provviste di cavo e connettore.
- Per tutti i range di conducibilità
- Asta in resina epossidica o vetro
- Sonda termica (NTC 30 kω)
- Il certificato incluso specifica la costante di cella nominale ed effettiva
Specifica
Specifica
| Costante di cella | 0.57 cm-1 |
| Tipi di connettore | LTW |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misurazioni generiche di conducibilità |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratore da banco SevenGo, SevenGo Duo, SevenGo Pro e SevenGo Duo Pro |
| Tipi di sensore | Sensore di temperatura integrato |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0° a 100 °C |
| Diametro (sistema imperiale) corpo | 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.7 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 70.8 in. |
| Vedi altri risultati |