Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Portable Probes
Beskrivning
- Celle di conducibilità ad alte prestazioni con cavo fisso (LTW)
- Impermeabili per IP67, ideali per misurazioni sul campo
- Manutenzione semplice
Specifikationer
Specifikationer
| Costante di cella | 0.57 cm-1 |
| Tipi di connettore | Mini-Din (IP67) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratori portatili a doppio canale SevenGo Duo™ SG23 e SevenGo Duo Pro™ SG78 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0 a 100 °C |
| Diametro (sistema imperiale) corpo | 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.72 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 70.86 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1.8 m |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?