Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Dissolved Oxygen Probes
Codice prodotto. 11997801
Cambia vista
Click to view available options
Collegamenti:
BNC/RCA (Cinch) IP67
Mini-LTW (IP67)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Collegamenti Dimensione della confezione
11997801 Mini-LTW (IP67) Pezzo
11305820 BNC/RCA (Cinch) IP67 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11997801 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 51344621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00€
    1484.26€ / pezzi 1
    Risparmia 225.74€
    13% Sconto
In stock
A selection of dissolved oxygen probes suitable for all applications.
  • La tecnologia ottica non consuma ossigeno - L'agitazione non è necessaria
  • Immediatamente pronto all'uso - La polarizzazione non è necessaria
  • Estrema maneggevolezza ed esente da manutenzione - nessuna membrana o soluzione
  • Adatto all'uso in ambienti complessi e sul campo
  • Adatto a una vasta gamma di applicazioni acquose
  • Rilevamento: ottico
  • Range di misurazione: da 0 a 500 %, 0 a 50 mg/l
  • Range di temperature: 0°fino a 50°C
  • Collegamento: mini LTW
  • Lunghezza asta: 65 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 5 ft.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.80 m
Tipi di sensore Dissolved Oxygen (Optical)
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32° to 122°F
Collegamenti Mini-LTW (IP67)
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 50°C
Include 1.8 m Cable
Tipo Dissolved Oxygen Probe
Tipo di sonda DO Sensor
Da utilizzare con (applicazione) Routine pH measurement
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0 to 50mg/L
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 60°C
Modello InLab™ OptiOx-ISM
Intervallo di misurazione 0 to 500%, 0 to 50 mg/L