Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Viscous pH Electrodes
Description
InLab Viscous
- Offre un sistema di riferimento SteadyForce™
- Con membrana in vetro HA
- Stelo in vetro da 40 mm
- Diametro stelo: 6 mm
- Elettrolita di riferimento: FRISCOLYT-C™™
- Offre un sistema di riferimento SteadyForce
- Con sonda termica integrata
- Stelo in vetro da 40 mm
- Diametro stelo: 6 mm
- Elettrolita di riferimento: FRISCOLYT-C
Specifications
Specifications
| Descrizione | pH Electrode InLab Viscous |
| Tipi di connettore | Testa a vite S7 |
| Giunzione | Ceramica |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | Da 0° a 130 °C |
| Tipo | Elettrodo combinato per pH InLab Viscous |
| Tipo di soluzione di riempimento | FRISCOLYT-B |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideato per campioni altamente viscosi o collosi |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratore di pH |
| Show More |