Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Reference Electrodes
Descrizione
- Corpo in vetro
- Connettore S7 con testa a vite
- Compatibile con vari cavi per l'uso con una vasta gamma di misuratori
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | S7 |
| Giunzione | Triplo/ceramica |
| Materiale | Vetro |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | Da 0° a 130 °C |
| Tipo | Half-Cell Reference Electrode; Internal Gel Electrolyte |
| Tipo di soluzione di riempimento | 3mol/L KCl |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni di routine e per misurazioni su semicelle ionoselettive |
| Riferimento interno | ARGENTHAL |
| Modello | InLab™ Reference Flow |
| Elettrolita di riferimento | 3 mol/l KCl |
| Vedi altri risultati |