Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Reference Electrodes
A reference electrode to be paired with half-cell measurement electrodes.
160.00€ - 327.00€
Specifica
Tipi di connettore | S7 |
---|---|
Materiale | Vetro |
Tipo di soluzione di riempimento | 3 mol/l KCl |
Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni di routine e per misurazioni su semicelle ionoselettive |
Lunghezza (sistema imperiale) | 4.72 in. |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10018622
|
METTLER TOLEDO™
51343191 |
InLab™ Reference Plus | Half-Cell Reference Electrode | Da 0 a 60 °C |
298.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10756513
|
METTLER TOLEDO™
51343190 |
InLab™ Reference | Half-Cell Reference Electrode | Da 0 a 100 °C |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10777304
|
METTLER TOLEDO™
51343192 |
InLab™ Reference Flow | Half-Cell Reference Electrode; Internal Gel Electrolyte | Da 0 a 130 °C |
327.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Corpo in vetro
- Connettore S7 con testa a vite
- Compatibile con vari cavi per l'uso con una vasta gamma di misuratori
Specifica
S7 | |
3 mol/l KCl | |
4.72 in. | |
0.47 in. |
Vetro | |
Per applicazioni di routine e per misurazioni su semicelle ionoselettive | |
12 cm | |
1.2 cm |