Learn More
Mettler Toledo™ Ion-Selective Combination Electrodes: Filling Solutions
Sfoglia Tutto Mettler Toledo ProdottiDescription
For use with ISE combination electrodes.
Specifications
Specifications
| Descrizione | Electrolyte for Ammonium ISE, 20mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ammonium ISE |
| Tipo | ISE Filling Solution |
| Tipo di soluzione di riempimento | 0.5 mol/L MgSO4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determine the Ammonium concentration in samples |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 20 mL |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | 32°F to 122°F |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 50°C |