Learn More
Mettler Toledo™ Ion-Selective Combination Electrodes: Filling Solutions
Sfoglia Tutto Mettler Toledo ProdottiDescrizione
For use with ISE combination electrodes.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Electrolyte for Bromide ISE, 20mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bromide ISE |
| Tipo | ISE Filling Solution |
| Tipo di soluzione di riempimento | 1 mol/L KNO3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determine the Bromide concentration in samples |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 20 mL |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | 32°F to 176°F |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 80°C |